Learn More
L-Gamma-Glutamil-(S)-Alíl-Cisteína, TRC
Código de producto. 17989914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989914 5 mg 5 miligramos
17908104 25 mg 25 miligramos
17950075 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5970605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91216-95-4
Fórmula molecular C11H18N2O5S
Peso molecular (g/mol) 290.34
Sinónimo L-N-[2-(Allylthio)-1-carboxyethyl]glutamine, L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine, N-L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine;
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Glutamyl-(S)-allyl-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O5S/c1-2-5-19-6-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h2,7-8H,1,3-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0936
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Dry Pack