Learn More
L-gamma-Glutamil-L-valina, TRC
Código de producto. 30407966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407966 100 mg
30392444 10 mg
30401678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH253810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2746-34-1
Fórmula molecular C10 H18 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo N-L-γ-Glutamyl-L-valine, N-L-γ-Glutamyl-(6CI,7CI) Valine, N-L-γ-Glutamyl-L-(8CI) Valine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(1S)-1-carboxi-2-metilpropil]amino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-gamma-Glutamyl-L-valine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)8(10(16)17)12-7(13)4-3-6(11)9(14)15/h5-6,8H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,8-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.122
Porcentaje de pureza >95%