Learn More
L-galactosa, TRC
Código de producto. 30402287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30402287 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30402287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15527525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Galactose
CAS 15572-79-9
Fórmula molecular C6 H12 O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo L-Galactose, Galactose, L- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3S,4R,5S,6S)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634