Learn More
L-Fuculosa (1M en agua), TRC
Código de producto. 30394972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30394972 10 mg
1 options
Código de producto. 30394972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF83613510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Fuculose
CAS 13074-08-3
Fórmula molecular C6H12O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-Deoxy-L-tagatose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-1,3,4,5-tetrahidroxihexan-2-one
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M