Learn More
L-fucosa-2-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Fucose-2-13C |
| CAS | 83379-37-7 |
| Fórmula molecular | 13C C5 H12 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | L-Galactose-2-13C, 6-deoxy- (9CI), 6-Deoxy-L-galactose-2-13C, L-Fucose-2-13C, L-Galactomethylose-2-13C, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal-2-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1/i5+1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(O)[13C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R,6S)-6-metil(3^{13}C)oxano-2,3,4,5-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0718 |