Learn More
L-Fucitol, TRC
Código de producto. 30407863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407863 10 mg
30389101 5 mg
30389827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF83614310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13074-06-1
Fórmula molecular C6H14O5
Peso molecular (g/mol) 166.17
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Fucitol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0841