Learn More
L-fructosa (solución acuosa de ~1,1 M), TRC
Código de producto. 30392310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392310 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30392310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79251050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Fructose
CAS 7776-48-9
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Fructose, Fructose, L- (8CI), L-arabino-2-Hexulose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (3R,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.1 M