Learn More
Ácido L-formiminoglutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Formiminoglutamic Acid |
| CAS | 816-90-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(Iminomethyl)-L-glutamic Acid, Formimino-L-glutamic Acid, Formiminoglutamic Acid, N-Formimino-L-glutamic Acid, NSC 334078 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N\C=N\[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(E)-aminometilenamino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.16 |
| Mostrar más |