Learn More
L(-)-Fenchona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317610 250 g Frasco de vidrio 250 g
10226440 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188112500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-20-4
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00151104
Clave InChI LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Sinónimo l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
Nombre IUPAC (1R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Fenchone
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 250 g
Fieser 08,228
Gravedad específica 0.94
Condición de rotación específica −50.50° (24°C neat)
Rotación específica -50.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Fenchone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.