Learn More
L-Felinine, TRC
Código de producto. 30240945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240945 5 mg 5 miligramos
30240978 50 mg 50 miligramos
30240848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2312505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-09-0
Fórmula molecular C8 H17 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 207.29
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(4-hidroxi-2-metilbutan-2-il)ácido sulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(CCO)SC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Felinine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO3S/c1-8(2,3-4-10)13-5-6(9)7(11)12/h6,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0929
Porcentaje de pureza >95%