Learn More
L-etionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ethionine |
| CAS | 13073-35-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CCSCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-etilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0667 |