Learn More
L-eritrulosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Erythrulose |
| CAS | 533-50-6 |
| Fórmula molecular | C4H8O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Glycerotetrulose, (3S)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (3S)-1,3,4-trihidroxibutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 120.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0423 |