Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-eritrulosa
Código de producto. 17281302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281302 100 g 100 g
17271302 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281302 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-50-6 | C4H8O4, C4H8O4 | 120.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-50-6
Fórmula molecular C4H8O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-eritrulosa
Cantidad 100 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble.
Temperatura de inflamación de 110 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.12
Número MDL MFCD00004703
Clave InChI UQPHVQVXLPRNCX-YEQUQEJONA-N
SMILES OC[C@H](O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one
Peso molecular (g/mol) 120.10