Learn More
L-eritrosa (solución ~0,1 M en agua), TRC
Código de producto. 30381412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30381412 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30381412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65014025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Erythrose
CAS 533-49-3
Fórmula molecular C4H8O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (2S,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal, (+)-Erythrose, L-(+)-Erythrose
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3,4-trihidroxibutanal
Peso molecular (g/mol) 120.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M