Learn More
L-eritrocloranfenicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-erythro-Chloramphenicol |
| CAS | 7384-89-6 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl2 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,S*)]-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide, L-erythro-(+)-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-acetamide, L-(+)-erythro-Chloramphenicol, L-erythro-(1R,2S)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, L-erythro-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1S,2R)-2-hidroxi-1-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenil)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 323.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0123 |