Learn More
L-(+)-ergotioneína-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ergothioneine N-methyl-d3 |
| CAS | 1356933-89-5 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H12 N3 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-thioxo-, inner salt, (αS)-, (2S)-2-[Dimethyl(trideuteriomethyl)azaniumyl]-3-(2-sulfanylidene-1,3-dihydroimidazol-4-yl)propanoate, (αS)-α-Carboxy-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-thioxo-1H-imidazole-4-ethanaminium inner salt, L-(+)-Ergothioneine-d3, L-Ergothioneine-d3, L-Ergothioneine-D3 (N-methyl-D3), (S)-[1-Carboxy-2-(2-mercaptoimidazol-4-yl)ethyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)[C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[dimetil(trideuteriometil)azaniumil]-3-(2-sulfaniliden-1,3-dihidroimidazol-4-il)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1073 |