Learn More
L(-)-Epinefrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740965 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740965 25 g Frasco de vidrio 25 g
10219883 1 g Frasco de vidrio 1 g
10434253 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10740965
Marca: Thermo Scientific Acros 204400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-43-4
Número MDL MFCD00002204
Clave InChI UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Sinónimo epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
Nombre IUPAC 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Epinephrine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 208.0°C to 211.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H13NO3
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 830
Índice Merck 15, 3674
Condición de rotación específica − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotación específica − 51.50
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Peso molecular (g/mol) 183.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino