Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-DOPA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-DOPA ethyl ester hydrochloride |
| CAS | 39740-30-2 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tyrosine, 3-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine ethyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7;/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoato de etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 261.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.0768 |