Learn More
L-DOPA-2,5,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-DOPA-2,5,6-d3 |
| CAS | 53587-29-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H8 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine-2,3,6-d3, 5-hydroxy- (9CI, ACI), 5-Hydroxy-L-tyrosine-2,3,6-d3 (ACI), L-Dihydroxyphenylalanine-2H3, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)propanoic acid, Levodopa-d3, Levodopa-D3 (phenyl-D3), L-Dopa-2,5,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2H])c(O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.21 |
| Mostrar más |