Learn More
L-α -Dipalmitoilfosfatidil-N-monometiletanolamina (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alpha-Dipalmitoylphosphatidyl-N-monomethylethanolamine |
| CAS | 3930-13-0 |
| Fórmula molecular | C38 H76 N O8 P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Alpha-Dipalmitoylphosphatidyl-N-monomethylethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)/t36-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCNC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de [(2R)-2-hexadecanoiloxi-3-[hidroxi-[2-(metilamino)etoxi]fosforil]oxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 705.986 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 705.531 |