Learn More
Ácido L-Dihidroorótico, TRC
Código de producto. 30385913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385913 100 mg -
30370587 250 mg -
30375042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451530100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5988-19-2
Fórmula molecular C5H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 158.11
Sinónimo (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
SMILES O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Dihydroorotic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0328