Learn More
Ácido L-dihidroorótico-D3, TRC
Código de producto. 30386000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386000 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55211310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Dihydroorotic Acid-D3
CAS 300577-17-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 D3 H3 N2 O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
SMILES [2H]C1([2H])C(=O)NC(=O)N[C@]1([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S)-4,5,5-trideuterio-2,6-dioxo-1,3-diazinano-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.131
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.052
Porcentaje de pureza >95