Learn More
Ácido L-dihidroorótico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436898 1 g 1 g
15446898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60429.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.62€
    159.65€ / 1 g
    Ahorro 24.97€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.113 g/mol
L-Dihydroorotic acid a metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-dihidroorótico es un metabolito.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y dimetilformamida.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5988-19-2
Fórmula molecular C5H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 158.113
Número MDL MFCD00085339
Clave InChI UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
Nombre IUPAC ácido (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinano-4-carboxílico
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Dihydroorotic acid
Punto de fusión 254°C to 255°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%