Learn More
L-Dierucoil Lecitina, TRC
Código de producto. 30377666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377666 100 mg
30376670 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441945100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51779-95-4
Fórmula molecular C52H100NO8P
Peso molecular (g/mol) 898.33
Sinónimo (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (7R,22Z)- 4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, DEPC, Dierucoyl-L-alpha-glycerophosphorylcholine, Dierucoyllecithin
Nombre IUPAC [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoil]oxi]propilo] 2-(trimetilanianil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Dierucoyl Lecithin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.7187