Learn More
L-Desoxialina, TRC
Código de producto. 30006971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006971 10 mg 10 miligramos
30005745 100 mg 100 miligramos
30003964 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23218010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21593-77-1
Fórmula molecular C6 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 161.22
Sinónimo S-2-propen-1-yl-L-Cysteine, Alanine, 3-(allylthio)- (6CI,7CI), Alanine, 3-(allylthio)-, L- (8CI), L-Cysteine, S-2-propenyl- (9CI), (+)-S-Allylcysteine, 3-(Allylthio)-L-alanine, Deoxyalliin, NSC 96449, S-(2-Propenyl)-L-cysteine, S-2-Propenylcysteine, S-Allyl-L-cysteine, S-Allylcysteine
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-prop-2-ácido enilsulfanilpropanoico
SMILES N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Allyl-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.051