Learn More
Ácido L-dehidroascórbico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730849 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15730849 5 g 5 g
15619526 250 mg 250 miligramos
15720849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15730849 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 490-83-5 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-83-5
Fórmula molecular C6H6O6
Peso molecular (g/mol) 174.11
Clave InChI SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 5-(1,2-dihidroxietil)oxolano-2,3,4-triona
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Dehydroascorbic acid
Punto de fusión 228.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.0 % min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Dehydroascorbic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Dehydroascorbic acid