Learn More
Ácido L-Dehidro Ascórbico (>90%), TRC
Código de producto. 30133349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133349 1 g 1 g
17938584 500 mg 500 miligramos
17957614 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2292501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-83-5
Fórmula molecular C6 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 174.11
Sinónimo L-threo-2,3-Hexodiulosonic acid γ-lactone, Dehydroascorbic acid, L- (8CI), DHAA, Dehydro-L-ascorbic acid, Dehydroascorbic acid, L-Ascorbic acid, dehydro-, L-Ascorbic acid, oxidized, L-Dehydroascorbic acid, L-threo-Dehydroascorbic acid, Oxidized ascorbic acid, Oxidized vitamin C
Nombre IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]oxolano-2,3,4-trione
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroascorbic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0164
Porcentaje de pureza >95%