Learn More
Ácido L-deshidroascórbico-13C6 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 |
| CAS | 1217529-45-7 |
| Fórmula molecular | 13C6 H6 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dehydro-L-ascorbic Acid-13C6, L-threo-2,3-Hexodiulosonic Acid-13C6 γ-Lactone, Oxidized Ascorbic Acid-13C6, Oxidized Vitamin C-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2?,5-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [13CH2]([13CH]([13C@@H]1[13C](=O)[13C](=O)[13C](=O)O1)O)O |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-(1,2-dihidroxietil-1,2-13C2)furan-2,3,4(5H)-triona-2,3,4,5-13C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 180.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.04 |