Learn More
MedChemExpress L-DABA
Código de producto. 16474596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16474596 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101414
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress L-DABA (L-2,4-Diaminobutyric acid) is a week GABA transaminase inhibitor with an IC50 of larger than 500 μM; exhibits antitumor activity in vivo and in vitro.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 118.13 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 1758-80-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo L-2,4-Diaminobutyric acid
Objetivo GABA Receptor∣Endogenous Metabolite