Learn More
L-Cystine (White Crystals or Cryst. Powder), Fisher BioReagents
Código de producto. 10204683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10204683 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10204683 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP377100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión 260°C
Amonio 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsénico (As) 1ppm max.
Color White
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.1% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.3% max.
Otros aminoácidos Chromatographically not detectable
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Envase Glass Bottle
Rotación específica -215 to -225° (+ or -)
Índice Merck 15, 2779
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Vector alfa Cystine
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 240.292
Cantidad 100 g
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.29
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Polvo