Learn More
L-Cistina, TRC
Código de producto. 17967254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17967254 10 mg 10 miligramos
17908774 10 g 10 g
17997904 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99786010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6 H12 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Notas de grado de pureza HPLC
Sinónimo L-Cystine, Acetylcysteine Imp. A (EP), Cystine, L- (8CI), (-)-Cystine, 3,3'-Dithiobis(2-aminopropanoic acid), Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide, Cystine, Cystine acid, Dicysteine, L-(-)-Cystine, L-Alanine, 3,3'-dithiobis-, L-Cysteine disulfide, L-Cystin, NSC 13203, Oxidized L-cysteine, Propanoic acid, 3,3'-dithiobis[2-amino-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-3,3'-Dithiobis[2-aminopropanoic acid], l-Cystine, β,β'-Diamino-β,β'-dicarboxydiethyl disulfide, β,β'-Dithiodialanine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0238
Porcentaje de pureza >95%