Learn More
L-cistina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15289916 25 g 25 g
15299916 100 g 100 g
15279916 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15289916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406160250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión 260.0°C to 261.0°C
Amonio 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Fórmula lineal [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Rotación específica −224.00
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max. (1 g)
Información de solubilidad Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Condición de rotación específica −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3