Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Sinónimo | l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide |
| Clave InChI | LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 240.292 |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |