Learn More
L-cistina, Mikromol™
Descripción
L-cistina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Cystine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | L-Cystine, L-Cystine (9CI, ACI), Cystine, Cystine, L- (8CI), (-)-Cystine, 3,3′-Dithiobis(2-aminopropanoic acid), L-(-)-Cystine, L-Alanine, 3,3′-dithiobis-, L-Cysteine disulfide, L-Cystin, [R-(R*,R*)]-3,3′-Dithiobis[2-aminopropanoic acid], Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide, Cystine acid, Dicysteine, l-Cystine, NSC 13203, Oxidized L-cysteine, Propanoic acid, 3,3′-dithiobis[2-amino-, [R-(R*,R*)]-, β,β′-Diamino-β,β′-dicarboxydiethyl disulfide, β,β′-Dithiodialanine, Acetylcysteine Imp. A (EP), Acetylcysteine Impurity A, Tyrosine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico |
| Mostrar más |