Learn More
L-Cystine, MedChemExpress
Código de producto. 16412529
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412529 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412529 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0394
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
MedChemExpress L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
CAS 56-89-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 5 mg/mL (20.81 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣0.1 M HCL : 2.5 mg/mL (10.40 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N[C@@H](CSSC[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism