Learn More
L-cistina, LoGiCal
Código de producto. 30462365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462365 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462365 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0024.03
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
L-cistina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
CAS 56-89-3
Nombres de analitos o componentes L-Cystine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H12 N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Cystine, L-Cystine (9 CI, ACI), Cystine, Cystine, L- (8 CI), (-)-Cystine, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4 H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 R)-2-amino-3-[[(2 R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 240.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0238 g/mol