Learn More
Monohidrato de sal disódica de L-cistina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485339 250 g 250 g
15475339 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63071.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 199329-53-8 | C6H12N2Na2O5S2 | 302.271 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199329-53-8
Fórmula molecular C6H12N2Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 302.271
Número MDL MFCD00243291
Clave InChI TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
Sinónimo disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
PubChem CID 71299670
Nombre IUPAC disodio;(2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-2-carboxilatoetil]disulfanil]propanoato;hidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine disodium salt monohydrate
Color Blanco
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27 (284.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo