Learn More
Melford Sal disódica monohidrato de L-cistina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 199329-53-8
Fórmula molecular: C 6 H 10 N 2 O 4 S 2 Na 2 H 2 O
Peso molecular: 302,3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine Disodium Salt Monohydrate |
| CAS | 199329-53-8 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O4S2Na2-H2O |
| Cantidad | 1 kg |