Learn More
Sal disódica de L-cistina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414719 1 kg 1 Kg
15404719 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62310.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64704-23-0 | C6H10N2Na2O4S2 | 284.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64704-23-0
Fórmula molecular C6H10N2Na2O4S2
Peso molecular (g/mol) 284.26
Número MDL MFCD00037206
Clave InChI PLVPMKWGXOOSKL-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo disodium 2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxylatoethyl disulfanyl propanoate
PubChem CID 71607258
Nombre IUPAC disodio;2-amino-3-[(2R)-2-amino-2-carboxilatoetilo]disulfanil]propanoato
SMILES [Na+].[Na+].NC(CSSCC(N)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine disodium salt
Color Marrón
Cantidad 1 kg
Rotación óptica +170° (c=2 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo