Learn More
Diclorhidrato de éster dimetílico de L-cistina, TRC
Código de producto. 30358846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30358846 10 g
1 options
Código de producto. 30358846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99790010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine-dimethyl Ester Dihydrochloride
CAS 32854-09-4
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4 S2 . 2 Cl H
Cantidad 10 g
Sinónimo L-Cystine, 1,1'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride (9CI), Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride, L- (6CI, 7CI, 8CI), L-Cystine dihydrochloride methyl ester, Cystine dimethyl ester dihydrochloride, NSC 161614, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, Dimethyl L-cystinate dihydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxo-propyl]disulfanyl]propanoate dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 341.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0085