Learn More
Diclorhidrato de dimetiléster de L-cistina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419828 1 g 1 g
15429828 5 g 5 g
15439828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63234.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32854-09-4
Fórmula molecular C8H18Cl2N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 341.26
Número MDL MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
Clave InChI QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
PubChem CID 71463656
Nombre IUPAC dihydrogen methyl 2-amino-3-[(2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl)disulfanyl]propanoate dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Punto de fusión 182°C to 183°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 4727524
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo