Learn More
Diclorhidrato de L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-cistina de origen no animal se utiliza como componente de medios de cultivo celular para la biomanufactura comercial de las proteínas recombinantes terapéuticas y los anticuerpos monoclonales.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico. (0,5 M HCl: 50 mg/ml). Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine dihydrochloride |
| Punto de fusión | 228°C to 232°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.22 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |