Learn More
Dihidrocloruro de L-cistina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480317 250 g 250 g
15425909 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63717.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-cistina de origen no animal se utiliza como componente de medios de cultivo celular para la biomanufactura comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales. La L-cistina se utiliza como suplemento de cultivo celular.
Solubilidad
Libremente soluble en ácido clorhídrico diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30925-07-6
Fórmula molecular C6H14Cl2N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 313.208
Número MDL MFCD00070399
Clave InChI HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Sinónimo l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
Nombre IUPAC á (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico; diclorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine dihydrochloride
Punto de fusión 228°C to 232°C
Color Blanco a amarillo
Información de solubilidad Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.22
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo