Learn More
Melford Diclorhidrato de L-cistina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 30925-07-6
- Fórmulamolecular:C6H12N2O4S22HCl
- Peso molecular: 313,2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine, Dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 - 2 HCl |
| Cantidad | 5 kg |