Learn More
Dihidrocloruro de L-cistina, 100,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11411952 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11411952 5 g
1 options
Código de producto. 11411952 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210557605
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine dihydrochloride
CAS 30925-07-6
Fórmula molecular C6H14Cl2N2O4S2
Sinónimo l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
Clave InChI HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC á (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.208
Cantidad 5 g
PubChem CID 21121987