Learn More
L-cisteína, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10010070 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10010070 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10010070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/9160/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 260°C
CAS 56-89-3
Color Blanco
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL 64228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 240.29
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.29g/mol
Forma física Polvo