Learn More
L-cistina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454209 1 kg 1 Kg
15424209 10 g 10 g
15434209 100 g 100 g
15444209 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15454209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61651.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-cisteína actúa como una fuente importante de azufre en el cultivo celular. La cisteína se ha utilizado en experimentos de pulso y caza para estudiar la expresión de proteínas de un promotor inducible. La L-cisteína se utiliza para suplementar los medios de cultivo celular.
Solubilidad
Es soluble en agua y HCL.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00064228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión >240°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1728094
Índice Merck 14,2782
Información de solubilidad It is soluble in water and HCL.
Densidad 1.68
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Rotación óptica −219° (c=1 in 1N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo