Learn More
Dihidrocloruro de bis(t-butil éster) de L-cistina, TRC
Código de producto. 30351002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30351002 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30351002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9979505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine Bis(T-butyl Ester) Dihydrochloride
CAS 38261-78-8
Fórmula molecular C14 H28 N2 O4 S2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cystine, Di-tert-butyl Ester, Dihydrochloride, L-Cystine, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Dihydrochloride, L-Cystine Di-tert-butyl Ester Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)9(15)7-21-22-8-10(16)12(18)20-14(4,5)6/h9-10H,7-8,15-16H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxopropil]disulfanil]propanoato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 352.513
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.149