Learn More
Dihidrocloruro de bis(t-butil éster) de L-cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cystine Bis(T-butyl Ester) Dihydrochloride |
| CAS | 38261-78-8 |
| Fórmula molecular | C14 H28 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cystine, Di-tert-butyl Ester, Dihydrochloride, L-Cystine, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Dihydrochloride, L-Cystine Di-tert-butyl Ester Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)9(15)7-21-22-8-10(16)12(18)20-14(4,5)6/h9-10H,7-8,15-16H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxopropil]disulfanil]propanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.513 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.149 |