Learn More
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10273990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273990 100 g Frasco de plástico 100 g
10619094 500 g Frasco de plástico 500 g
15189163 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10273990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111801000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
La L-cistina, n.º de CAS 56-89-3 es el enantiómero zurdo del aminoácido que contiene azufre, cistina, purificado para su uso en aplicaciones de biología molecular y química analítica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La L-cistina es un derivado del aminoácido cisteína
  • La cistina no se considera uno de los veinte aminoácidos comunes, pero actúa como metabolito en algunas especies
  • Puede actuar como antioxidante en forma y reducir el envejecimiento, la inflamación y el daño tisular
Aplicaciones
  • Se utiliza como aditivo para los medios de cultivo celular
  • Diseñado para aplicaciones de bioquímica, como HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00064228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Amonio 200ppm max.
Color Blanco a beige
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Rotación específica −209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 2779
Ceniza sulfatada 0.1 % max.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid)
Forma física Sólido fusionado, cristales o fragmentos